Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium hexafluoronickelate(IV)


007218-10G 007218-50G
FLUO007218-10GEA 0 EUR InStock
FLUO007218-10G FLUO007218-50G
Potassium hexafluoronickelate(IV)
Potassium hexafluoronickelate(IV)


Formule: F₆K₂Ni
MW: 250,88 g/mol
Numéro MDL: MFCD00083064
Numéro CAS: 17218-47-2
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité