Potassium selenocyanate ≥98.5%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
68107.09 68107.18
68107.09EA 109 EUR InStock
68107.09 68107.18
Potassium selenocyanate ≥98.5%
Potassium selenocyanate
Purity: 98.5% CAS No.: 3425-46-5 Molecular Formula: KSeCN Formula Weight: 144.08 Physical Form: Crystalline Density: 2.347 Appearance: White to off-white Odour: Odourless Melting Point: 162-164° UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00011366
Formule: CKNSe
MW: 144,08 g/mol
Point de fusion: 162…164 °C
Densité: 2.347
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011366
Numéro CAS: 3425-46-5
EINECS: 222-320-1
ONU: 3283
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité