Magnesium nitride ≥99.6% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
41946.09 41946.18
41946.09EA 99.5 EUR InStock
41946.09 41946.18
Magnesium nitride ≥99.6% (base métaux)
Magnesium nitride
Purity: 99.6% CAS No.: 12057-71-5 Molecular Formula: Mg3N2 Formula Weight: 100.95 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 2.71 Melting Point: 800° dec. UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00016205
Formule: Mg₃N₂
MW: 100,93 g/mol
Point de fusion: 800 °C (dec.)
Densité: 2.71
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016205
Numéro CAS: 12057-71-5
EINECS: 235-022-1
ONU: 3178
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité