Silicon nitride α-phase ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
14704.22EA 218 EUR InStock
14704.22 14704.14 14704.36
Silicon nitride α-phase ≥99.9% (base métaux)
Silicon nitride
Formule: N₄Si₃
MW: 140,28 g/mol
Point de fusion: 1900 °C (subl.)
Densité: 3,2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011230
Numéro CAS: 12033-89-5
Merck Index: 14,8497
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité