Silicon nitride α-phase ≥95%
Fournisseur: Thermo Scientific
42949.30 42949.18 42949.A1
42949.30EA 226 EUR InStock
42949.30 42949.18 42949.A1
Silicon nitride α-phase ≥95%
Silicon nitride
Purity: 95% CAS No.: 12033-89-5 Molecular Formula: Si3N4 85% min (alpha form) Formula Weight: 140.28 Physical Form: 10 Micron Powder, S.A. 5.0m2/g Density: 3.2 Appearance: Pale gray Odour: Odourless Melting Point: 1900° subl. Merck Reference: 14,8497 MDL No.: MFCD00011230
Formule: N₄Si₃
MW: 140,28 g/mol
Point de fusion: 1900 °C (subl.)
Densité: 3.2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011230
Numéro CAS: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8
Merck Index: 14,8497
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité