Silicon nitride amorphe ≥98.5%, nanopoudre
Fournisseur: Thermo Scientific
45611.06 45611.14
45611.06EA 64.4 EUR InStock
45611.06 45611.14
Silicon nitride amorphe ≥98.5%, nanopoudre
Silicon nitride
Purity: 98.5+% CAS No.: 12033-89-5 Molecular Formula: Si3N4 Formula Weight: 140.28 Physical Form: 15-30nm APS Powder, S.A. 103-123m2/g Density: 3.2 Appearance: Pale grey Odour: Odourless Melting Point: 1900° subl. Merck Reference: 14,8497 MDL No.: MFCD00011230
Formule: N₄Si₃
MW: 140,28 g/mol
Point de fusion: 1900 °C (subl.)
Densité: 3.2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011230
Numéro CAS: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8
Merck Index: 14,8497
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité