Propargite
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16430000EA 125 EUR InStock
EHERC16430000
Propargite
Propargite
Formule: C₁₉H₂₆O₄S
Numéro MDL: MFCD00072448
Numéro CAS: 2312-35-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité