Isoquinolin-N-oxide
Fournisseur: TCI
Synonyms: Isoquinoline N-Oxide
I0540-25G I0540-5G
TCIAI0540-25GEA 703 EUR InStock
TCIAI0540-25G TCIAI0540-5G
Isoquinolin-N-oxide
Isoquinolin-N-oxide
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006903
Numéro CAS: 1532-72-5
EINECS: 216-242-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49f5eaa117dd7162a31b640d55ce76ef8c4f7b6f&vid=49f5eaa117dd7162a31b640d55ce76ef8c4f7b6f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 103.0 to 105.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité