4-Aminotetrahydropyran
Synonyms: Tetrahydro-2H-pyran-4-amine
023514-1G 023514-5G
FLUO023514-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023514-1G FLUO023514-5G
4-Aminotetrahydropyran
4-Aminotetrahydropyran
Formule: C₅H₁₁NO
MW: 101,1469 g/mol
Numéro MDL: MFCD02179436
Numéro CAS: 38041-19-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité