4-Hydroxy-3-pyridinesulphonic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxypyridine-3-sulphonic acid
H0963-25G H0963-5G
TCIAH0963-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAH0963-25G TCIAH0963-5G
4-Hydroxy-3-pyridinesulphonic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Hydroxy-3-pyridinesulphonic acid
Formule: C₅H₅NO₄S
MW: 175,1625 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093473
Numéro CAS: 51498-37-4
EINECS: 257-243-2
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6a2de55f0cd2bc4e9a52c68bb0766acfea0a8be&vid=a6a2de55f0cd2bc4e9a52c68bb0766acfea0a8be&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité