2-Pyridinesulphonic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAP1647-25GEA 319 EUR InStock
TCIAP1647-25G TCIAP1647-5G
2-Pyridinesulphonic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Pyridinesulphonic acid
Formule: C₅H₅NO₃S
MW: 159,1631 g/mol
Point de fusion: 252°C
Numéro MDL: MFCD00234080
Numéro CAS: 15103-48-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/91/28992191.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité