3-Pyridinesulphonic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Pyridine-3-sulphonic acid
A13101.14 A13101.22 A13101.36
A13101.14EA 57 EUR InStock
A13101.14 A13101.22 A13101.36
3-Pyridinesulphonic acid ≥98%
3-Pyridinesulphonic acid
Purity: 98+% CAS No.: 636-73-7 Molecular Formula: C5H5NO3S Formula Weight: 159.16 Melting Point: ca 350° dec. Beilstein Reference: 120822 UN No.: 2585 MDL No.: MFCD00006381
Formule: C₅H₅NO₃S
MW: 159,16 g/mol
Point de fusion: ∼ 350 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006381
Numéro CAS: 636-73-7
EINECS: 211-265-9
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité