3-Pyridinesulphonic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Pyridine-3-sulphonic acid
P0658-25G P0658-500G
TCIAP0658-25GEA 66 EUR InStock
TCIAP0658-25G TCIAP0658-500G
3-Pyridinesulphonic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-Pyridinesulphonic acid
Formule: C₅H₅NO₃S
MW: 159,16 g/mol
Point de fusion: 360°C
Numéro MDL: MFCD00006381
Numéro CAS: 636-73-7
EINECS: 211-265-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7279e5c301b5344d162a4c99836efc7861a3a83f&vid=7279e5c301b5344d162a4c99836efc7861a3a83f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
Water max. 1.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité