2-Chlorothioxanthone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Chlorothioxanthen-9-one, 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one
A18131.06 A18131.14 A18131.22
A18131.06EA 43.1 EUR InStock
A18131.06 A18131.14 A18131.22
2-Chlorothioxanthone ≥99%
2-Chlorothioxanthone
Purity: 99% CAS No.: 86-39-5 Molecular Formula: C13H7ClOS Formula Weight: 246.72 Flash Point: 91°(196°F) Melting Point: 151-154° MDL No.: MFCD00005067
Formule: C₁₃H₇ClOS
MW: 246,72 g/mol
Point de fusion: 151…154 °C
Point d'éclair: 91 °C (196 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005067
Numéro CAS: 86-39-5
EINECS: 201-667-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité