Allylamine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
A0226-25G A0226-500G A0226-100G
TCIAA0226-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAA0226-25G TCIAA0226-500G TCIAA0226-100G
Allylamine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Allylamine hydrochloride
Formule: C₃H₈ClN
Point de fusion: 106°C
Numéro MDL: MFCD00054329
Numéro CAS: 10017-11-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83c5a843151aed3b256a22212e9ee01403dbbb66&vid=83c5a843151aed3b256a22212e9ee01403dbbb66&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité