4'-(4-Bromophenyl)acetophenone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Acetyl-4'-bromobiphenyl, 1-(4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-yl)ethanone
L13798.14 L13798.22
L13798.14EA 90.1 EUR InStock
L13798.14 L13798.22
4'-(4-Bromophenyl)acetophenone ≥97%
4'-(4-Bromophenyl)acetophenone
Purity: 97% CAS No.: 5731-01-1 Molecular Formula: C14H11BrO Formula Weight: 275.15 Melting Point: 125-127° Beilstein Reference: 2048590
Formule: C₁₄H₁₁BrO
MW: 275,15 g/mol
Point de fusion: 125…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143242
Numéro CAS: 5731-01-1
EINECS: 227-236-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité