4'-(4-Bromophenyl)acetophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA1410-25GEA 106 EUR InStock
TCIAA1410-25G
4'-(4-Bromophenyl)acetophenone ≥98.0% (par GC)
4'-(4-Bromophenyl)acetophenone
Formule: C₁₄H₁₁BrO
MW: 275,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143242
Numéro CAS: 5731-01-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/68/28929368.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité