3,5-Dimethoxybenzyl bromide ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-3,5-dimethoxybenzene
D2657-25G D2657-5G
TCIAD2657-25GEA 240 EUR InStock
TCIAD2657-25G TCIAD2657-5G
3,5-Dimethoxybenzyl bromide ≥97.0% (par GC)
3,5-Dimethoxybenzyl bromide
Formule: C₉H₁₁BrO₂
MW: 231,0864 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01321368
Numéro CAS: 877-88-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67d41cffa15e2b95396b6fa9b81f66024e23839d&vid=67d41cffa15e2b95396b6fa9b81f66024e23839d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 71.0 to 74.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité