Ethyl vinyl sulphide ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
E0335-25ML E0335-5ML
TCIAE0335-25MLEA 449 EUR InStock
TCIAE0335-25ML TCIAE0335-5ML
Ethyl vinyl sulphide ≥93.0% (par GC)
Ethyl vinyl sulphide
Formule: C₄H₈S
Point d'ébullition: 91°C
Point d'éclair: –6°C
Numéro MDL: MFCD00015180
Numéro CAS: 627-50-9
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb60b1dfed5dc68d55ca30524e88ab3ec7547a25&vid=bb60b1dfed5dc68d55ca30524e88ab3ec7547a25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité