Allyl ethyl sulphide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L12847.03 L12847.06
L12847.03EA 29.5 EUR InStock
L12847.03 L12847.06
Allyl ethyl sulphide ≥97%
Allyl ethyl sulphide
Purity: 97% CAS No.: 5296-62-8 Molecular Formula: C5H10S Formula Weight: 102.19 Flash Point: 18°(64°F) Refractive Index: 1.4680 Odour: Unpleasant Boiling Point: 115-116° Beilstein Reference: 1736876 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00026979
Formule: C₅H₁₀S
MW: 102,19 g/mol
Point d'ébullition: 115…116 °C
Densité: 0.868
Point d'éclair: 18 °C (64 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026979
Numéro CAS: 5296-62-8
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité