Allyl methyl sulphide ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Allyl(methyl)sulphane
A1117-25ML A1117-5ML
TCIAA1117-25MLEA 44 EUR InStock
TCIAA1117-25ML TCIAA1117-5ML
Allyl methyl sulphide ≥97.0% (par GC)
Allyl methyl sulphide
Formule: C₄H₈S
MW: 88,17 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Point d'éclair: 18°C
Numéro MDL: MFCD00008657
Numéro CAS: 10152-76-8
EINECS: 233-422-0
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4fc859b7c869e3b86583eb079e34a5f2ded11c8f&vid=4fc859b7c869e3b86583eb079e34a5f2ded11c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité