Sodium-1-hexadecanesulphonate
Fournisseur: Molekula
62080215-100G 62080215-25G
MOLE62080215-100GEA 0 EUR InStock
MOLE62080215-100G MOLE62080215-25G
Sodium-1-hexadecanesulphonate
Sodium-1-hexadecanesulphonate
Formule: C₁₆H₃₃NaSO₃
Numéro MDL: MFCD00007528
Numéro CAS: 15015-81-3
EINECS: 239-100-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité