Sodium-1-hexadecanesulphonate
Fournisseur: TCI
H0415-10G H0415-25G
TCIAH0415-10GEA 59.4 EUR InStock
TCIAH0415-10G TCIAH0415-25G
Sodium-1-hexadecanesulphonate
Sodium-1-hexadecanesulphonate
Formule: C₁₆H₃₃NaSO₃
Numéro MDL: MFCD00007528
Numéro CAS: 15015-81-3
EINECS: 239-100-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63cc5535bb7b50e1f0f3fc443f57cfc168a7ecb9&vid=63cc5535bb7b50e1f0f3fc443f57cfc168a7ecb9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Solubility in hot Water almost transparency
Drying loss max. 2.0 %
Ignition residue (Sulfate) 20.8 to 21.9 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité