Sodium-1-octadecanesulphonate
Fournisseur: TCI
O0124-25G O0124-5G
TCIAO0124-25GEA 511 EUR InStock
TCIAO0124-25G TCIAO0124-5G
Sodium-1-octadecanesulphonate
Sodium-1-octadecanesulphonate
Formule: C₁₈H₃₇NaO₃S
Numéro MDL: MFCD00051526
Numéro CAS: 13893-34-0
EINECS: 237-660-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=819dfc50642673f13096a88d0001a447f802df95&vid=819dfc50642673f13096a88d0001a447f802df95&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Solubility in hot Water almost transparency
Drying loss max. 1.0 %
Ignition residue (Sulfate) 19.5 to 20.1 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité