Sodium-1-tetradecanesulphonate
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Sodium tetradecane-1-sulphonate
T0757-1G T0757-10G
TCIAT0757-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAT0757-1G TCIAT0757-10G
Sodium-1-tetradecanesulphonate
Sodium-1-tetradecanesulphonate
Formule: C₁₄H₂₉NaO₃S
MW: 300,430 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043415
Numéro CAS: 6994-45-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87eb4a028b61233297fe1ff9b6d07fc24b5d36d4&vid=87eb4a028b61233297fe1ff9b6d07fc24b5d36d4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Solubility in hot Water almost transparency
Drying loss max. 1.0 %
Ignition residue (Sulfate) 23.2 to 23.8 % (after drying)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité