Sodium-1-tridecanesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour la chromatographie de paires d'ions
Fournisseur: TCI
I0351-25G I0351-5G
TCIAI0351-25GEA 403 EUR InStock
TCIAI0351-25G TCIAI0351-5G
Sodium-1-tridecanesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour la chromatographie de paires d'ions
Sodium-1-tridecanesulphonate
Formule: C₁₃H₂₇NaO₃S
MW: 286,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00024993
Numéro CAS: 5802-89-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d789512afbe9cc4344ef658ffd35b39225d1d582&vid=3c7ff80d3e739fa1d7efa70578b0107a6ca53157&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Absorbance to pass test
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité