Sodium-1-tridecanesulphonate ≥98.0% (P)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: IPC-ALKS-13
TCIAT0756-25GEA 176 EUR InStock
TCIAT0756-25G TCIAT0756-5G
Sodium-1-tridecanesulphonate ≥98.0% (P)
Sodium-1-tridecanesulphonate
Formule: C₁₃H₂₇NaO₃S
MW: 286,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00024993
Numéro CAS: 5802-89-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/89/28994889.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Gravimetric Method) min. 98.0 % (after drying)
Solubility in hot Water almost transparency
Drying loss max. 1.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité