Sodium-1-undecanesulphonate, (max. 2% H₂O) 98+% (poids sec)
Fournisseur: Thermo Scientific
B20332.14 B20332.22
B20332.14EA 209 EUR InStock
B20332.14 B20332.22
Sodium-1-undecanesulphonate, (max. 2% H₂O) 98+% (poids sec)
Sodium-1-undecanesulphonate
Purity: 98+% CAS No.: 5838-34-6 Molecular Formula: CH3(CH2)10SO3Na Formula Weight: 258.36 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3751377
Formule: C₁₂H₂₅NaO₃S
MW: 258,36 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053627
Numéro CAS: 5838-34-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité