Sodium-1-undecanesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour la chromatographie de paires d'ions
Fournisseur: TCI
I0349-25G I0349-5G
TCIAI0349-25GEA 185 EUR InStock
TCIAI0349-25G TCIAI0349-5G
Sodium-1-undecanesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour la chromatographie de paires d'ions
Sodium-1-undecanesulphonate
Formule: C₁₂H₂₅NaO₃S
MW: 258,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053627
Numéro CAS: 5838-34-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d26cd2a4605d7accef8cd68136c4bf0af2f51eb&vid=78e4ba6e3f362327d5b32b0f2760a5ae2dca43a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Absorbance (210nm) max. 1.000
Absorbance (230nm) max. 0.300
Absorbance (254nm) max. 0.130
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité