4-tert-Butylphenylboronic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24408.03 B24408.06
B24408.03EA 43.5 EUR InStock
B24408.03 B24408.06
4-tert-Butylphenylboronic acid ≥97%
4-tert-Butylphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 123324-71-0 Molecular Formula: C10H15BO2 Formula Weight: 178.04 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 191-196° Beilstein Reference: 5330959 MDL No.: MFCD01009697
Formule: C₁₀H₁₅BO₂
Point de fusion: 191…196 °C
Numéro MDL: MFCD01009697
Numéro CAS: 123324-71-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité