4-tert-Butylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
B2251-25G B2251-5G
TCIAB2251-25GEA 251 EUR InStock
TCIAB2251-25G TCIAB2251-5G
4-tert-Butylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-tert-Butylphenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₅BO₂
Numéro MDL: MFCD01009697
Numéro CAS: 123324-71-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd9dea5be8933567398239160de42a5b026a1c21&vid=cd9dea5be8933567398239160de42a5b026a1c21&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité