4-Butylphenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L15584.06EA 165 EUR InStock
L15584.06 L15584.03
4-Butylphenylboronic acid ≥98%
4-Butylphenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₅BO₂
MW: 178,04 g/mol
Point de fusion: 103…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093926
Numéro CAS: 145240-28-4
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité