2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4,6-Triisopropylbenzeneboronic acid, (2,4,6-Triisopropylphenyl)boronic acid
B22891.03 B22891.06 B22891.14
B22891.03EA 76.2 EUR InStock
B22891.03 B22891.06 B22891.14
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid ≥98%
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 154549-38-9 Molecular Formula: C15H25BO2 Formula Weight: 248.16 Melting Point: ca 165° dec. MDL No.: MFCD02683099
Formule: C₁₅H₂₅BO₂
MW: 248,16 g/mol
Point de fusion: ∼ 165 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683099
Numéro CAS: 154549-38-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité