3,5-Dibromo-p-toluidine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3,5-Dibromo-4-methylaniline
L13101.06 L13101.03
L13101.06EA 214 EUR InStock
L13101.06 L13101.03
3,5-Dibromo-p-toluidine ≥99%
3,5-Dibromo-p-toluidine
Purity: 99% CAS No.: 13194-73-5 Molecular Formula: C7H7Br2N Formula Weight: 264.96 Melting Point: 90-92° Beilstein Reference: 2639285
Formule: C₇H₇Br₂N
MW: 264,96 g/mol
Point de fusion: 90…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151806
Numéro CAS: 13194-73-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité