Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-2,3-xylidine

Synonyms: 4-Bromo-2,3-dimethylaniline

037718-1G 037718-5G
FLUO037718-1GEA 0 EUR InStock
FLUO037718-1G FLUO037718-5G
4-Bromo-2,3-xylidine
4-Bromo-2,3-xylidine


Formule: C₈H₁₀BrN
MW: 200,0800 g/mol
Numéro MDL: MFCD08689504
Numéro CAS: 22364-25-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité