2-Bromoethyl phenyl sulphide ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2-Bromoethyl)(phenyl)sulphane
B2085-25G B2085-5G
TCIAB2085-25GEA 236 EUR InStock
TCIAB2085-25G TCIAB2085-5G
2-Bromoethyl phenyl sulphide ≥97.0% (par GC)
2-Bromoethyl phenyl sulphide
Formule: C₈H₉BrS
MW: 217,12 g/mol
Point d'ébullition: 137°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040826
Numéro CAS: 4837-01-8
EINECS: 225-422-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02a981dca38aeabfc68f734487434c3b233bfbbe&vid=02a981dca38aeabfc68f734487434c3b233bfbbe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité