2-Chloroethyl phenyl sulphide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C1388-25G C1388-5G
TCIAC1388-25GEA 115 EUR InStock
TCIAC1388-25G TCIAC1388-5G
2-Chloroethyl phenyl sulphide ≥98.0% (par GC)
2-Chloroethyl phenyl sulphide
Formule: C₈H₉ClS
Point d'ébullition: 245°C
Point d'éclair: 104°C
Numéro MDL: MFCD00013691
Numéro CAS: 5535-49-9
EINECS: 226-891-8
ONU: 1760
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60fe3f9b77974c188c28b19f7a838e42b6ff6759&vid=60fe3f9b77974c188c28b19f7a838e42b6ff6759&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité