6-Methylchromone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Methyl-4H-chromen-4-one
H27002.06 H27002.03
H27002.06EA 148 EUR InStock
H27002.06 H27002.03
6-Methylchromone ≥98%
6-Methylchromone
Purity: 98% CAS No.: 38445-23-7 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 88-90° MDL No.: MFCD00218598
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Point de fusion: 88…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00218598
Numéro CAS: 38445-23-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité