2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
F0788-1G F0788-5G
TCIAF0788-1GEA 77 EUR InStock
TCIAF0788-1G TCIAF0788-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207,92 g/mol
Point de fusion: 109°C
Numéro MDL: MFCD03701538
Numéro CAS: 352535-96-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b01dd6bb3ed06dfaad6d02767e7660cc0342d37&vid=3b01dd6bb3ed06dfaad6d02767e7660cc0342d37&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 110.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité