3-Fluoro-2-methylphenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52752.MDEA 90.2 EUR InStock
H52752.MD
3-Fluoro-2-methylphenylboronic acid ≥98%
3-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₂
MW: 153,95 g/mol
Point de fusion: 142…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368679
Numéro CAS: 163517-61-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité