3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique) (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-4-methylbenzeneboronic acid
F0712-1G F0712-5G
TCIAF0712-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAF0712-1G TCIAF0712-5G
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique) (contains varying amounts of Anhydride)
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₂
MW: 153,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD02683115
Numéro CAS: 168267-99-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9bd5252e6a5eb5b0f89c0c09797872788318b24&vid=d9bd5252e6a5eb5b0f89c0c09797872788318b24&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité