5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Synonyms: 5-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 2-Methyl-5-fluorophenylboronic acid
016255-1G 016255-25G 016255-5G
FLUO016255-1GEA 0 EUR InStock
FLUO016255-1G FLUO016255-25G FLUO016255-5G
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₂
MW: 153,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095047
Numéro CAS: 163517-62-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité