Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid

Synonyms: 4-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 2-Methyl-4-fluorophenylboronic acid

021849-5G 021849-25G
FLUO021849-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021849-5G FLUO021849-25G
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid


Formule: C₇H₈BFO₂
MW: 153,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093072
Numéro CAS: 139911-29-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité