4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Fournisseur: Wako
WAKO328-69071EA 151 EUR InStock
WAKO328-69071
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₂
MW: 153,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093072
Numéro CAS: 139911-29-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité