4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
F0830-1G F0830-5G
TCIAF0830-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAF0830-1G TCIAF0830-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD07363787
Numéro CAS: 182344-23-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e08e7385a7652774a7cda67aafe1928dd21e73e&vid=6e08e7385a7652774a7cda67aafe1928dd21e73e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité