4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L18753.03EA 30.7 EUR InStock
L18753.03
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₂
MW: 153,95 g/mol
Point de fusion: 208…211 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863527
Numéro CAS: 139911-27-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité