2'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Synonyms: 1-(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
006374-1G 006374-5G
FLUO006374-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006374-1G FLUO006374-5G
2'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆F₄O
MW: 206,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061247
Numéro CAS: 122023-29-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité