3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Synonyms: 1-(3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
007905-5G 007905-1G
FLUO007905-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007905-5G FLUO007905-1G
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆F₄O
MW: 206,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236273
Numéro CAS: 237761-81-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité