3'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Synonyms: 1-[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 3-Acetyl-5-fluorobenzotrifluoride
006377-1G 006377-5G
FLUO006377-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006377-1G FLUO006377-5G
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆F₄O
MW: 206,1370 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061250
Numéro CAS: 202664-54-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité