4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Synonyms: 1-(4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
006378-1G 006378-5G
FLUO006378-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006378-1G FLUO006378-5G
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆F₄O
MW: 206,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061251
Numéro CAS: 208173-21-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité